Fortfahren mit
58685
Flanschlose Verschraubung
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Delrin® nut, Tefzel® ferrule (flangeless)
packaging
pkg of 5 ea
parameter
1000 psi max. pressure (70 bar)
fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Legal Information
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
586865670157418
description
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
description
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
description
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
description
for use with 1/8 in. tubing
fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
fitting
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
fitting
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
fitting
-
parameter
1000 psi max. pressure (70 bar)
parameter
500 psi max. pressure (35 bar)
parameter
-
parameter
-
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
material
Delrin® nut
material
Delrin® nut, Tefzel® ferrule (flangeless)
material
Tefzel® ferrule
material
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)