Fortfahren mit
54995
PEEK-Röhrchen
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
parameter
5000 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/8 in. × 0.062 in.
color
natural
General description
Polyetheretherketon (PEEK)-Rohre sind mittlerweile ein beliebter Ersatz für Edelstahlrohre an verschiedenen Stellen im HPLC-System. Diese sind besonders dann nützlich, wenn ein Kontakt zwischen der Probe und Metallkomponenten zu vermeiden ist, beispielsweise beim Arbeiten mit Metallkomplexbildnern oder bestimmten biochemischen Verbindungen. Darüber hinaus bieten PEEK-Rohre folgende Vorteile: sie sind flexibel, leicht zu schneiden, weisen eine hervorragende mechanische Stabilität und chemische Kompatibilität auf und können bei bis zu 100 °C verwendet werden. Tetrahydrofuran (THF), Dimethylsulfoxid (DMSO), Methylenchlorid und konzentrierte Salpeter- uns Schwefelsäure sollten nicht mit PEEK-Rohren verwendet werden. Unsere 1/16-Zoll-PEEK-Rohre sind zur leichten Identifizierung des Innendurchmessers farbkodiert. Länge: 10 ft./3 m.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z226688Z227293Z226661
PEEK-Röhrchen L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
54995
PEEK-Röhrchen
PEEK-Röhrchen L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in., yellow, max. pressure 8000
Z226688
PEEK-Röhrchen
PEEK-Röhrchen L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.020 in., orange, max. pressure 6000 psi
Z227293
PEEK-Röhrchen
PEEK-Röhrchen L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
Z226661
PEEK-Röhrchen
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in., yellow, max. pressure 8000
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.020 in., orange, max. pressure 6000 psi
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
parameter
5000 psi max. pressure
parameter
8000 max. pressure
parameter
6000 psi max. pressure
parameter
6000 psi max. pressure
color
natural
color
yellow
color
orange
color
blue
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/8 in. × 0.062 in.
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.007 in.
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.020 in.
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.010 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PEEK-Röhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, I have a question about your PEEK lines. We are conducting core flooding experiments at 1500 PSI with an operating temperature of 60–70°C. Can you confirm if these lines can safely withstand these conditions?
    1 answer
    1. This PEEK tubing is rated for use up to 5000 psi and 100 °C, so it can be used safely under the specified conditions.