Merck
58745
Säulenendstopfen
1/4-28 male UNF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121815
NACRES:
NB.21
Material:
Kel-F CTFE
Fitting:
1/4-28 male UNF
Packaging:
pkg of 5 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Kel-F CTFE
packaging
pkg of 5 ea
fitting
1/4-28 male UNF
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)