Fortfahren mit
57656
Upchurch PEEK Fingertight Anschlusstücke
1/4-28 nut and ferrule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK unit
packaging
pkg of 10
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc F301X
I.D.
0.0625 in. (1.5875 mm)
fitting
1/4-28 nut and ferrule
General description
Das einteilige Anschlussstück 55067-U ist einfach zu verwenden, da die Hülse nicht in einer Aufnahmeöffnung steckt und leicht zu finden ist, wenn sie auf den Boden fällt. Das zweiteilige Anschlussstück umfasst eine separate Hülse, sodass Sie nur die Hülse und nicht die komplette Einheit ersetzen müssen. Die Upchurch PEEK Fingertight-Anschlusstücke eignen sich zur Verwendung mit Röhren mit einem Außendurchmesser von 158,75″ mm und können bis zu einem Druck von 420 kg/cm2 verwendet werden.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5765455067-U57653
description
1/4-28 nut and ferrule
description
10-32 nut and ferrule
description
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
description
double-winged natural PEEK nut
I.D.
0.0625 in. (1.5875 mm)
I.D.
0.0625 in. (1.5875 mm)
I.D.
0.0625 in. (1.5875 mm)
I.D.
-
packaging
pkg of 10
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc F301X
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc F300X
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
fitting
1/4-28 nut and ferrule
fitting
10-32 nut and ferrule
fitting
10-32 fitting (one-piece)
fitting
1/4-28 male unit for 1/8 in. O.D. tubing (requires LiteTouch ferrule)
material
PEEK unit
material
PEEK nut and ferrule
material
-
material
double-winged natural PEEK nut
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)