505064-40
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Discovery® RP-AmidC16 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Oberflächendeckung
2.6 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hervorragende Rückhaltung und Auflösung polarer Substanzen
- Einzigartige Selektivität im Vergleich mit C18
- Hervorragende Peakform und Effizienz
- Weniger hydrophob als C18-Säulen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?