Merck
47084-U
Supelco
Amid-Testmischung
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.), analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Kompatibilität
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Format
multi-component solution
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analyt
Beschreibung
    Uracil 7 μg/L
    Acetophenone 7 μg/L
    Benzene 750 μg/L
    Toluene 775 μg/L
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)