Wichtige Dokumente
Y0002147
Mercaptopurine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Hypoxanthin, 6-Hydroxypurin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
mercaptopurine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChIKey
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)