Fortfahren mit
23987
Kostengünstige Feuchtigkeitsfalle
volume 400 cc, 1/8 in. fitting
Synonym(e):
ECONOMY TROCKENROHR, 400ML, 1/8” FITTINGS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
400 cc
fitting
1/8 in. fitting
General description
Die transparenten Polycarbonatröhrchen enthalten eine Mischung aus Molekularsieb 13X und Molekularsieb 4A mit Anzeigefunktion. Da Raumluft durch das Polycarbonatröhrchen eindringen kann, sollte diese Falle nicht mit Trägergasströmen verwendet werden. Sie ist für die pneumatische Steuerung von Geräten wie Autosamplern und Ventilen vorgesehen.
Die Anzeige 4A verfärbt sich bei 20 % relativer Luftfeuchtigkeit von blau in hellbraun.
Hinweis: Nicht zur Verwendung mit Trägergasströmen geeignet.
Abmessungen:
  • 400-cc-Fallen: Durchmesser 171/2“ (44,4 cm) lang × 2“ (51 mm)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2399123992503088
description
volume 400 cc, 1/8 in. fitting
description
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
description
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
description
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
400 cc
volume
750 cc
volume
750 cc
volume
750 cc
fitting
1/8 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
fitting
1/2 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kostengünstige Feuchtigkeitsfalle
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)