Merck
59356-U
Supelco
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
Discovery® Cyano HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Cyano-gebundene Phasensäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Discovery® Cyano HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L10
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
4.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Oberflächendeckung
3.5 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Discovery® Cyano HPLC-Säule wird für die Retention und Abscheidung von stark basischen Analyten, einschließlich quaternären Ammoniumsalzen, mit ausgezeichneten Peak-Formen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringe Hydrophobie für eine schnelle Elution von hydrophoben Analyten
  • Ausgezeichnete Peak-Form und Retention von stark basischen Analyten
  • Retention von polaren Analyten
  • Einzigartige Selektivität
  • Signifikant weniger Retention als C18 (erfordert in der Regel weniger % organischer mobiler Phase)
  • Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
  • Kompatibel mit stark wässrigen organischen Phasen
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Graciela B Arhancet et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(16), 5970-5978 (2010-08-03)
A new 1,4-dihydropyridine 5a, containing a cyano group at the C3 position, was recently reported to possess excellent mineralocorticoid receptor (MR) antagonist in vitro potency and no calcium channel-blocker (CCB) activity. In the present study, we report the structure-activity relationships
E F Nemeth et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 299(1), 323-331 (2001-09-19)
Despite the discovery of many ions and molecules that activate the Ca2+ receptor, there are no known ligands that block this receptor. Reported here are the pharmacodynamic properties of a small molecule, NPS 2143, which acts as an antagonist at
Srdan Verstovsek et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 14(3), 788-796 (2008-02-05)
The discovery of an activating somatic mutation in codon 617 of the gene encoding the Janus kinase (JAK)-2 (JAK2 V617F) in patients with myeloproliferative disorders has opened new avenues for the development of targeted therapies for these malignancies. However, no
K Umekawa et al.
Japanese journal of pharmacology, 84(1), 7-15 (2000-10-24)
We describe the pharmacological characteristics of SM-19712 (4-chloro-N-[[(4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]carbonyl] benzenesulfonamide, monosodium salt). SM-19712 inhibited endothelin converting enzyme (ECE) solubilized from rat lung microsomes with an IC50 value of 42 nM and, at 10 - 100 microM, had no effect on other
Christophe Morisseau et al.
Analytical biochemistry, 414(1), 154-162 (2011-03-05)
The microsomal epoxide hydrolase (mEH) plays a significant role in the metabolism of numerous xenobiotics. In addition, it has a potential role in sexual development and bile acid transport, and it is associated with a number of diseases such as
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. ¿Me podrías confirmar que la composición de esta columna es end-capped cyanosilyl silica gel for chromatography R? Gracias!
    1 answer
    1. These columns are end-capped, but the phase is cyanopropyl.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. Please provide the below details for the column Carbon loading%- Pore size- Surface area- pH stability- End capping-
    1 answer
    1. TS Answer:
      - 4.5% Carbon loading
      - Pore size: 180 Å
      - Surface area: 200 m2/g
      - Operating pH range: 2-8
      - Endcapped
      - Particle Size: 5 μm
      - Temperature Range: ≤70 °C
      - Maximum Pressure: 400 bar pressure (5801 psi)
      - Suitable for USP L10
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. India
    • Review 1
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    Column to column variation
    Variation in Retention time from column to column observed
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. While minor variability between batches may occur, the degree of difference in retention times would be impacted by run times. Assuming all other conditions are identical, an overall +/- 5% may be possible. As there are a number of variables to consider, we encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.