If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
50139-U
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18-HPLC-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® RP-18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, endcapped
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
LiChrospher®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
21% Carbon loading
Parameter
≤65 °C temperature
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
- HPLC-UV and GC-MS Methods for Determination of Chlorambucil and Valproic Acid in Plasma for Further Exploring a New Combined Therapy of Chronic Lymphocytic Leukemia.: Diese Studie veranschaulicht die Effizienz der LiChrospher®-RP-18-HPLC-Säule in einem neuartigen Ansatz zur Analyse der Pharmakokinetik von Chlorambucil und Valproinsäure und liefert wichtige Daten für potenzielle kombinierte Therapieoptionen bei der Behandlung chronischer lymphatischer Leukämie (Lipska et al., 2021).
- Rapid Determination of Metronidazole and 2-Hydroxymetronidazole in Murine Blood Plasma.: Verwendet die LiChrospher®-RP-18-HPLC-Säule, um eine schnelle und genaue Methode für die Analyse von Metronidazol und seinen Metaboliten im Blutplasma zu entwickeln, um das Verständnis seiner pharmakologischen Auswirkungen zu verbessern und effektivere therapeutische Strategien zu unterstützen (Zemanova et al., 2022).
- Application of chemometric approach for development and validation of high performance liquid chromatography method for estimation of ropinirole hydrochloride.: Zeigt die Anwendung der LiChrospher®-RP-18-HPLC-Säule bei der Optimierung einer chemometrisch verbesserten Methode zur Bestimmung von Rosinirol-Hydrochlorid, die auf eine Verbesserung der Behandlungsstrategien bei Parkinson-Krankheit abzielt (Fatima et al., 2019).
- Application of an HPLC-MS/MS method for Teicoplanin drug substance and related impurities, part 2: Identity assignment of related impurities.: Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Fähigkeit der LiChrospher®-RP-18-HPLC-Säule, ein detailliertes Verunreinigungsprofil von Teicoplanin zu erstellen, das für die Aufrechterhaltung der Reinheit und Wirksamkeit des Medikaments bei Antibiotikabehandlungen entscheidend ist (Tengattini et al., 2019).
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
hello, is the column generation solution 0.1 ml of formic acid in 100 2-propanol?
1 answer-
The column generation solution for this product is 0.1% formic acid in 99.9 mL of 2-propanol.
Please view the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/213/919/regeneracao-de-coluna.pdfHelpful?
-
-
how to regenerate reversed phase column
1 answer-
Please visit below link for the recommended column regeneration procedures: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/213/919/regeneracao-de-coluna.pdf