54951
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrosorb® RP-18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L1
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
LiChrosorb®
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Matrix
octadecyl
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)