Merck
29624-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP
10F-C/F-0.63, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel needle
Kanülengröße
23 ga
Beschreibung
color (dark orange)
Leistungsmerkmale
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002981
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
10 μL
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)