Merck
29623-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
cone tip stainless steel needle
Kanülengröße
26 ga
Leistungsmerkmale
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001982
Kanüle L × AD
50 mm × 0.47 mm
Volumen
5 μL
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)