Merck
Z137561
Raschig Ringe
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 6 mm × 6 mm × 1 mm
Größe auswählen
1 LB
€ 261,00
€ 261,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 LB
€ 261,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 261,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
Quantity: ~590/lb.
L × AD × Dicke
6 mm × 6 mm × 1 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)