Merck
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
25F, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 5μL FN SPITZE NR. 2, 25GA
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
25 ga
Leistungsmerkmale
needle type Fixed
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 003000
Kanüle L
50 mm
Volumen
25 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Application of solid-phase microextraction to the headspace gas chromatographic analysis of halogenated volatiles in selected foods.
Page, B. Denis, and Gladys Lacroix.
Journal of Chromatography A, 648.1, 199-211 (1993)
Application of Fourier transform infrared spectroscopy for monitoring short-chain free fatty acids in Swiss cheese.
Koca, N., et al.
Journal of Dairy Science, 90.8, 3596-3603 (2007)