Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP
Products
Produktkategorie
syringes (6)
Hersteller
Länge (mm)
AD (mm)
Volumen (µl)
Kanülenform
Packungsgröße
Manometer
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
29625-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP,
10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
29624-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP,
10F-C/F-0.63, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
29623-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP,
5F-C/F-5/0.47, Slim line, fixed needle, volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, color (lime)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
29629-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP,
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
29626-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP,
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
29627-U
SGE Autosampler-Spritzen, gasdicht, für CTC/LEAP,
10F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm