Merck
27197
Supelco
Headspace-Fläschchen, transparentes Glas, abgeschrägte Kante, flacher Boden
volume 6 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 38 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
23 mm × 38 mm × 12.5 mm
Volumen
6 mL
Fitting
thread for 20 mm
Anwendung
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.[1]
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Albadran, Hanady A., et al.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)