Fortfahren mit
27362
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone septum
feature
open center
packaging
pkg of 100 ea
liner thickness
5 mil
seal diam.
20 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
273752722927452
description
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
description
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
description
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
description
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
feature
open center
feature
open center
feature
open center
feature
closure type crimp seal, open center crimp seal, 13 mm
material
white PTFE/silicone septum, silver aluminum seal
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone septum
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone
material
PTFE/silicone septum, silver aluminum seal (open center)
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
seal diam.
20 mm
seal diam.
20 mm
seal diam.
-
seal diam.
13 mm
liner thickness
5 mil
liner thickness
5 mil
liner thickness
-
liner thickness
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)