Merck
SU860104
Supelco
20mL Bördelrandgefäß, Klarglas für SPME
volume 20 mL, clear glass vial (flat top), closure type, crimp top vial, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Fläschchen mit Crimp-Verschluss für eine dünne Dichtung
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial (flat top)
round bottom
Beschreibung
(20 mm diameter, 0.125 in. height for thin septa)
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
22.5 mm × 75.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with CTC PAL
Allgemeine Beschreibung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Regular crimp seal vials are normally used for performing derivatization reactions, when no pressure or heating is involved. These vials are at times tapered, or have special inserts that allow the recovery of small volumes of sample from them.
Thin Seal-Gefäße sind Spezialgefäße mit dickerem Rand. Der Gefäßrand ist breiter, angepasst an die dünneren Septen, die für die SPME erforderlich sind. Dies ermöglicht, 20 mm dünne Septen (<0,030") zu verwenden und dabei eine gute Dichtung zu erzielen. Unsere Übersicht der Verschlüsse finden Sie im Abschnitt SPME-Probengefäße: Verschlüsse für Thin Seal Bördelrandgefäße.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sample Preparation in Chromatography.
Moldoveanu SC and David V.
Science, 477-478 (2002)