Merck
SU860051
Supelco
Fläschchen mit Crimp-Verschluss für eine dünne Dichtung
volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass (Thin seal vial for SPME)
round bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
22.5 mm × 75.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
Thin Seal-Gefäße sind Spezialgefäße mit dickerem Rand. Der Gefäßrand ist breiter, angepasst an die dünneren Septen, die für die SPME erforderlich sind. Dies ermöglicht, 20 mm dünne Septen (<0,030") zu verwenden und dabei eine gute Dichtung zu erzielen. Unsere Übersicht der Verschlüsse finden Sie im Abschnitt SPME-Probengefäße: Verschlüsse für Thin Seal Bördelrandgefäße.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)