Fortfahren mit
27201
Septum, PTFE/Butyl
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix)), diam. × thickness 20 mm × 0.135 in., pkg of 100 ea
Synonym(e):
Septen, PTFE-beschichtetes Butyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix))
description
Pharma-Fix septum
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
13 mm
diam. × thickness
20 mm × 0.135 in.
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
General description
Verschmolzene PTFE-Septen eignen sich zum Umgehen des Abbaus, der aufgrund von anhaltenden hohen Temperaturen auftritt und bei Septen aus Silikonkautschuk häufig beobachtet wird. Der Abbau führt zu einer Verschiebung der Baseline und zusätzlichen Peaks. Es wird allgemein mit der PTFE-Seite zur Säulenverpackung gerichtet fixiert.
Application
Ein Butylseptum mit PTFE-Seite kann für Headspace-Fläschchen eingesetzt werden, um die Effizienz der Probennahme sowie den Durchbruch von Methylbromid auf Aktivkohle zu bewerten.
Ein Septum kann verwendet werden, um das Fläschchen während der Sammlung von Urinproben zur unmodifizierten Benzolanalyse mittels HPLC-Verfahren zu verschließen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
275392264722654
description
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix)), diam. × thickness 20 mm × 0.135 in., pkg of 100 ea
description
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
description
diam. 10 mm ( 13/32 in.), pkg of 100 ea
description
diam. 6 mm ( 1/4 in.), pkg of 100 ea
O.D.
13 mm
O.D.
-
O.D.
-
O.D.
-
material
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix))
material
PTFE face, silicone body
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
material
off-white silicone body (123 mil thick), yellow PTFE face (2 mil thick)
compatibility
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
diam. × thickness
20 mm × 0.135 in.
diam. × thickness
20 mm × 0.75 mm
diam. × thickness
-
diam. × thickness
-
description
Pharma-Fix septum
description
-
description
-
description
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)