Fortfahren mit
20488
Gereinigte Kupferrohre
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
Synonym(e):
VORGERINIGTES KUPFER-TUBING 1/8″, 50 FUß LÄNGE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115720
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
copper tubing (GC plumbing quality)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
General description
Lösungsmittelgewaschen gemäß ASTM B-280-Spezifikationen sowie proprietäre Reinigung vor Ort, um restliche Kohlenhydrate zu entfernen. Zum Gebrauch in den meisten GC-Sanitäranwendungen.
Application
Kupferrohre können zur Untersuchung des paramagnetischen Resonanzspektrums freier Radikale in Flüssigkeiten wie Wasserstoffperoxid und Alkoholen eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
204892052220527
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.209 in. (5.3 mm)
material
copper tubing (GC plumbing quality)
material
copper tubing (GC plumbing quality)
material
copper
material
premium grade stainless steel (304)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.209 in. (5.3 mm)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gereinigte Kupferrohre
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How much pressure does this tubing withstand?
    1 answer
    1. The maximum pressure rating for this product is 2800 psi.