Fortfahren mit
22067
Swagelok® Verschraubung, NPT-Außengewinde
stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Synonym(e):
Swagelok® 200-1-4,SS CONNECTOR 1/8TX1/4P EA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
200-1-4
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/4 in. male NPT, 1/8 in. SWAGELOK
General description
Nuts und Ferrules enthalten
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
220662208222083
description
stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
description
brass, 1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
description
brass, 1/8 in. SWAGELOK, 1/8 in. male NPT, 200-1-2
description
brass, 1/4 in. SWAGELOK, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. male NPT
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/8 in. male NPT
fitting
1/8 in. male NPT, 1/4 in. SWAGELOK
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
200-1-4
manufacturer/tradename
200-1-4
manufacturer/tradename
200-1-2
manufacturer/tradename
400-1-2
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
material
stainless steel
material
brass
material
brass
material
brass
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)