13543
Diaion® WA30 freie Base
pkg of 1 kg
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads
Verpackung
pkg of 1 kg
Parameter
100 °C max. temp.
Feuchtigkeit
~49%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (highly porous)
Aktive Matrixgruppe
tertiary amine
Partikelgröße
16-50 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-9
Kapazität
1.5 meq/mL by wetted bed volume
3.0 meq/g by dry weight
Trenntechnik
anion exchange
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?