Fortfahren mit
06441
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite IRA-96 freie Base, free base
description
weakly basic
form
beads
parameter
100 °C max. temp.
moisture
57-63%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix active group
polyamine functional group
particle size
20-27 mesh, 550-750 μm
operating pH
0-7
capacity
1.25 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
Application
Schwach basisches Anionentauscherharz, geeignet für die Deionisierung, Chromat-Wiedergewinnung, Formaldehyd-Neutralisation,; Entfernen und Wiederfindung von Ammoniumnitrat, entspricht NICHT der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06411216445A9960
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix
Acrylic (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix
Acrylic (gel)
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
affinity
separation technique
-
matrix active group
polyamine functional group
matrix active group
tertiary amine
matrix active group
N-methylglucamine (free base form) functional group
matrix active group
polyamine
particle size
20-27 mesh, 550-750 μm
particle size
500-750 μm
particle size
500-700 μm
particle size
16-50 mesh (wet)
parameter
100 °C max. temp.
parameter
-
parameter
-
parameter
≤60 °C temperature
form
beads
form
beads
form
beads
form
gel form
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
245739-25G04061825849614
569593-1G04061832597164
245739-5G04061825849621
40220-50G-F04061832920856
40220-10G-F04061832920849
569593-5G04061833071526
06441-250G04061838646231
06441-1KG04061838504579
Questions
  1. 文献に「Amberlite IRA93」と表記されているのですが、「Amberlite™ IRA-96 遊離塩基」と異なるのでしょうか。異なるのであれば、どのような点が異なっているのでしょうか。
    1 answer
    1. There is no functional difference between Amberlite™ IRA93 and Amberlite™ IRA96. This product was initially listed as the IRA93 version and converted to IRA96 in 2000. While some parameters differ slightly these two versions are interchangeable. Note that the Amberlite™ IRA-96 has a particle size range of 0.55 - 0.75 mm while the Amberlite™ IRA93 particle size range was 0.4 - 0.5 mm. Amberlite™ IRA93 is no longer available.