Fortfahren mit
06428
Amberlite IRC120 Ion Exchange Resin
greener alternative
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
Synonym(e):
Amberlite IR120 Wasserstoff-Form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite IRC120 H, Wasserstoffform, strongly acidic, hydrogen form
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
description
cross-linkage 8%, moisture 53-58%
form
beads
autoignition temp.
800 °F
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
121 °C max. temp.
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~50% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid
particle size
620-830 μm
operating pH
0-14
capacity
1.8 meq/mL by wetted bed volume
greener alternative category
separation technique
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
General description
Amberlite IR120 ist ein gelartiges, stark saures Kationenaustauschharz und ein heterogener Katalysator.
Application
Stark saures Kationentauscherharz mit breiter Anwendung bei chemischen Verfahren; entfernt Aminosäuren bei niedrigem pH; USP Kalium-Methode usw.
Amberlite IR120 wird als Trägerstoff von Katalysatoren zur Chelatbildung mit Co2+- oder Ru3+-Ionen für die nachfolgende Wasserstofferzeugung durch die Hydrolyse von Amminboran verwendet. Es kann als Katalysator für die ringöffnende Reaktion des Oxiran durch Wasserstoffperoxid (H2O2) während der Synthese von Epoxiden aus einer Triglyzeridquelle verwendet werden. Amberlite IR120 in Wasserstoffform kann zur Untersuchung des Ionenaustauschgleichgewichts von H+/Pb2+-, H+/Ni2+- und H+/Cr3+-Systemen verwendet werden.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1032206423216399
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
particle size
620-830 μm
particle size
620-830 μm
particle size
<300 μm
particle size
<300 μm
parameter
121 °C max. temp.
parameter
121 °C max. temp.
parameter
120 °C max. temp.
parameter
120 °C max. temp.
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I wonder about the stability of regenerated Amberlite and if there is any recommendation of storage solution for regenerated material or could it be stored in the regeneration solution for example.
    1 answer
    1. This material is a strongly acidic cation exchange resin and stores quite well in the regenerated form. Regeneration should take place with an acid sufficient to inhibit any possible microbial contamination. Following regeneration, rinse with several bed volumes of deionized water prior to storage. Alternatively, a final rinse/storage solution of 20% aqueous ethanol may also be used. Rinse well prior to re-use.
      Do not allow the column to dry out. When rehydrated, dry resins are susceptible to bead breakage due to rapid re-swelling. Should drying occur, rehydrate with a saturated NaCl solution. The high osmotic pressure will minimize rapid re-swelling. The salt can then be removed by successive dilutions to prevent a rapid change in osmotic pressure resulting in bead breakage.
      Helpful?
  2. Salve, vorrei sapere se questa resina è adatta ad essere usata in un deionizzatore. Grazie
    1 answer
    1. This product is not tested for use as a deionizer. This item is assigned a quality level of 100 and is intended for research use only. For more information regarding the quality levels within the M-Clarity program see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program