Fortfahren mit
94136
Lewatit® VP OC 1065 Ion Exchange Resin
15-50 mesh, weakly basic, anionic
Synonym(e):
polymeric adsorbent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 52,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lewatit® VP OC 1065, weakly basic anion exchange resin
Quality Level
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~50% loss on drying
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
trimethylamine
particle size
~0.5 mm
capacity
1.4 meq/mL
separation technique
anion exchange
General description
Adsorber Harz funktionalisiert mit Benzylamin-Gruppen
Application
  • Measurement of Physicochemical Properties and CO(2), N(2), Ar, O(2), and H(2)O Unary Adsorption Isotherms of Purolite A110 and Lewatit VP OC 1065 for Application in Direct Air Capture.: This research presents a detailed analysis of Lewatit® VP OC 1065 for direct air capture, highlighting its effective adsorption capacities and the potential for large-scale CO2 capture applications, essential for combating climate change (Low et al., 2023).
  • Direct Air Capture of CO(2) with an Amine Resin: A Molecular Modeling Study of the CO(2) Capturing Process.: Explores the theoretical underpinnings of CO2 capture using Lewatit® VP OC 1065, providing insights into the molecular interactions and efficiencies of this resin in removing greenhouse gases from the atmosphere (Buijs and de Flart, 2017).
  • Stability of a Benzyl Amine Based CO(2) Capture Adsorbent in View of Regeneration Strategies.: Investigates the durability and regeneration potential of Lewatit® VP OC 1065 in CO2 capture processes, crucial for its economic and practical viability in industrial applications (Yu et al., 2017).
Legal Information
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62107433934217417
particle size
~0.5 mm
particle size
400-1250 μm
particle size
27-34 mesh, 440-560 μm
particle size
50-100 mesh
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
separation technique
anion exchange
separation technique
affinity
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
matrix active group
trimethylamine
matrix active group
thiourea functional group
matrix active group
dimethylethanolamine
matrix active group
quaternary ammonium
capacity
1.4 meq/mL
capacity
1.0 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94136-100G-F04061833463550