Fortfahren mit
10322
Amberlite IRC120 H, Wasserstoffform
previously Amberlite IR120 H
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Amberlite IR120 Wasserstoff-Form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
MDL number:
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
description
cross-linkage 8%, moisture 53-58%
form
beads
autoignition temp.
800 °F
packaging
bucket of 500 g
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
121 °C max. temp.
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid
particle size
620-830 μm
operating pH
0-14
capacity
1.8 meq/mL by wetted bed volume
greener alternative category
separation technique
cation exchange
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
General description
Amberlite IR 120-H, gel type acidic cation exchange resin is of sulfonated polystyrene type having tremendous stability. It is an efficient heterogeneous catalyst for organic reactions.
Application
Stark saures Kationentauscherharz mit breiter Anwendung bei chemischen Verfahren; entfernt Aminosäuren bei niedrigem pH; USP Kalium-Methode usw.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0642821638041349
description
previously Amberlite IR120 H
description
strongly acidic, hydrogen form
description
dry
description
hydrogen form, strongly acidic, 16-40 mesh
parameter
121 °C max. temp.
parameter
121 °C max. temp.
parameter
120 °C max. temp.
parameter
-
particle size
620-830 μm
particle size
620-830 μm
particle size
<300 μm
particle size
16-40 mesh
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
polymer
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
reversed phase
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix
styrene-divinylbenzene
capacity
1.8 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.8 meq/mL by wetted bed volume
capacity
4.7 meq/g by dry weight, 1.7 meq/mL by wetted bed volume
capacity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf