10305AST
Astec® CHIROBIOTIC® (5 μm) HPLC Column Screening Kit
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
Chiral Column Selection Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® HPLC Column Screening Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
3.5-6.8
Trenntechnik
chiral
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 15024ASTAstec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDB
- 12024ASTAstec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDB
- 13024ASTAstec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDB
- 14024ASTAstec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmSDB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)