Fortfahren mit
24340
Supelco DEX™ GC-Säulen-Screening-Kit
kit I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
32110503
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica column
analyte chemical class(es)
alcohols, amino acids, amphetamines, ketones, terpenes
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
matrix active group
Chiral
column type
capillary chiral
storage temp.
2-8°C
General description
Diese Kits enthalten die Hilfsmittel, die zur Ausführung der meisten chiralen Trennungen benötigt werden. Zur Bestätigung der Identitäten der Enantiomere werden die Veränderungen der Elutionsfolge (Enantio-Umkehr) von einer Säule zur anderen überwacht. Zusammen decken die Säulen in den beiden Kits das Gesamtspektrum der Supelco-DEX-Säulen-Enantioselektivität ab. Die Einsparungen im Vergleich zu einem separaten Erwerb der Säulen sind beträchtlich.
Kit I: Eine (1) Säule mit einem Innendurchmesser von 30 m × 0,25 mm, 0,25 μm jedes Typs: α-DEX 120, β-DEX 120 und γ-DEX 120
Kit II: Eine (1) Säule mit einem Innendurchmesser von 30 m × 0,25 mm, 0,25 μm jedes Typs: β-DEX 120, β-DEX 225, γ-DEX 225 und β-DEX 325
Kit I: Eine (1) Foliensäule mit einem Innendurchmesser von 30 m × 0,25 mm, 0,25 μm jedes Typs: α-DEX 120, β-DEX 120 und γ-DEX 120
Other Notes
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Legal Information
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71030AST2431024311
description
kit I
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, pkg of 1 kit
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
matrix active group
Chiral
matrix active group
Chiral, non-bonded; 2,3-di-O-methyl-6-t-butyl silyl derivative of β-cyclodextrin phase, non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-methoxy derivative of β-cyclodextrin phase, non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
matrix active group
Chiral, non-bonded; 20% permethylated α-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
matrix active group
Chiral, non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-α-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
column type
capillary chiral
column type
capillary chiral
column type
capillary chiral
column type
capillary chiral
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
fused silica column
material
fused silica column
material
fused silica
material
fused silica
analyte chemical class(es)
alcohols, amino acids, amphetamines, ketones, terpenes
analyte chemical class(es)
alcohols, amino acids, amphetamines, ketones, terpenes
analyte chemical class(es)
alcohols, amino acids, amphetamines, ketones, terpenes
analyte chemical class(es)
alcohols, amino acids, amphetamines, ketones, terpenes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • α-DEX™ 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
    SDB
  • β-DEX™ 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
    SDB
  • γ-DEX™ 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
    SDB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)