Merck
Z740273
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Holds 80 x 1.5 mL tubes
Synonym(e):
dry block, tube cooling block, tube heating block
Größe auswählen
1 EA
€ 197,00
€ 197,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 197,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.35
€ 197,00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
Holds 80 x 1.5 mL tubes
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech CHAM-8000
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
210x67x32 mm
Allgemeine Beschreibung
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)