Fortfahren mit
Z743497
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
dry block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-3030, cooling block, heating block
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
Feature:
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
€ 181,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3030
General description
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743481Z743492Z743475
description
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
description
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
description
for 50 mL tubes, 4 holes
description
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
feature
mini, for 1.5-2.0 mL tubes, 30 holes
feature
for 1.5 mL tubes, 64 holes, step block (4 rows of 16 holes)
feature
for 50 mL tubes, 4 holes
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3030
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-6400
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-7050
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)