Fortfahren mit
Z743474
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
Synonym(e):
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-A100
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
eCl@ss:
32090113
Feature:
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-A100
technique(s)
PCR: suitable
General description
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743477Z743475Z743493
description
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
description
for 0.5 mL tubes, 91-wells
description
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
description
for flat-bottom microplates
feature
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
feature
for 0.5 mL tubes, 91-wells
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
feature
for flat-bottom microplates
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-A100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-9600
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)