Fortfahren mit
Z743486
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
Synonym(e):
dry block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-3200, cooling block, heating block
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41102404
Feature:
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3200
General description
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Application
Aluminum heating/cooling block has been used in the harvest of biomass and preparation of cell extracts from Desulfurellaceae.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743490Z743477Z743475
description
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
description
for 5 mL tubes, 32-wells
description
for 0.5 mL tubes, 91-wells
description
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
feature
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
feature
for 5 mL tubes, 32-wells
feature
for 0.5 mL tubes, 91-wells
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)