Fortfahren mit
Z743487
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
Synonym(e):
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-3840
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 391,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
eCl@ss:
32090113
Feature:
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
€ 391,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3840
General description
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743475Z743477Z743490
description
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
description
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
description
for 0.5 mL tubes, 91-wells
description
for 5 mL tubes, 32-wells
feature
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
feature
for 0.5 mL tubes, 91-wells
feature
for 5 mL tubes, 32-wells
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3840
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-4000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)