Merck
Z743483
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
for 15.0 mL tubes, 12 holes
Synonym(e):
dry block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-6050, cooling block, heating block
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41102404
eCl@ss:
32090113
Feature:
for 15.0 mL tubes, 12 holes
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
for 15.0 mL tubes, 12 holes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-6050
General description
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)