Fortfahren mit
Z4402
Zinterol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Zinterol hydrochloride, N-[5-[2-[(1,1-dimethyl-2-phenylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-Methanesulfonamide Hydrochloride; MJ 9184
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26N2O4S·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(Cc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(NS(C)(=O)=O)c2
InChI
1S/C19H26N2O4S/c1-19(2,12-14-7-5-4-6-8-14)20-13-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)21-26(3,24)25/h4-11,18,20-23H,12-13H2,1-3H3
InChI key
XJBCFFLVLOPYBV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Zinterol Hydrochloride is a β2 adrenergic receptor selective agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1330SML1882SML1444
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)