Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,80 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 191,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H53N7O6
Molekulargewicht:
679.85
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2(CCC1)[H])CN(C([C@@H](NC([C@@H](NC(C3=NC=CN=C3)=O)C4CCCCC4)=O)C(C)(C)C)=O)[C@@H]2C(N[C@H](C(C(NC5CC5)=O)=O)CCC)=O
InChI key
BBAWEDCPNXPBQM-GDEBMMAJSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent HCV NS3/4A protease inhibitor
Telaprevir is a potent, selective and orally active hepatitis C virus (HCV) NS3.4A serine protease inhibitor. Telaprevir also inhibits chymotrypsin, chymase, elastase, and cathepsins F, K, L, S, and V in vitro
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?