Fortfahren mit
A7655
Atenolol
≥98% (TLC), powder, β₁-adrenoceptor antagonist
Atenolol
Synonym(e):
(±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)-amino]-propoxy]-benzolacetamid, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)-propoxy]-phenylacetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-451-7
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 83,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
rat ... Adrb1(24925)
Application
Atenolol is a β-adrenergic blocker and used in the management of hypertension. Atenolol has antianginal and antiarrhythmic properties.
Biochem/physiol Actions
Selective β1-adrenoceptor antagonist; antihypertensive; antianginal; antiarrhythmic.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Shelf-life of the solid is at least three years.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR19091044403BP492
Atenolol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044403
Atenolol
Atenolol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP492
Atenolol
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRB1(153)
rat ... Adrb1(24925)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atenolol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review