Fortfahren mit
T6394
Timolol -maleat (Salz)
≥98% (TLC), β-adrenoceptor antagonist, powder
Synonym(e):
S-(−)-1-(t-Butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-2-propanol maleate salt, Timolol hydrogen maleate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,70
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24N4O3S · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
248-111-5
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 81,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Timolol -maleat (Salz), ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D -5.4°, c = 4.9 in 1 M HCl(lit.)
color
white to off-white
mp
202-203 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
8,700 at 294 nm at 1 M
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
InChI key
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
Gene Information
Application
Timolol maleate has been used as an adrenergic β-blocker for evaluating cardiovascular functions in mice5. It has also been used for evaluating the uptake of 86Rb+ in rat cardiomyocytes6.
Biochem/physiol Actions
Timolol maleate is a class II anti-arrhythmic agent that functions as a non-selective β-adrenoceptor antagonist, a vasodilator and an anti-glaucoma agent. Studies have reported that timolol maleate can be used for the treatment of infantile hemangioma (IH)7.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Timolol maleate is soluble in ethanol and water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1667406Y0001270C6848
description
≥98% (TLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
ethanol: soluble, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 32 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)