Merck
XX1012500
Millipore
Millipore-Mikroanalyse-Glasfilterhalter-Kit
25 mm, Glass frit membrane support, 15mL Funnel
Synonym(e):
Glass filter holder, Millipore filter assembly
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
15.2 cm (6 in.)
Durchmesser
2.5 cm (0.98 in.)
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
2.5 cm2
Trichterkapazität
15 mL
Fitting
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Mikroanalyse-Glasfilterhalter-Kit
25 mm, Glasfritten-Membranträger, 15-mL-Trichter
Der Millipore-Mikroanalyse-Glasfilterhalter ist für die Vakuumfiltration kleinvolumiger Flüssigkeitsproben zur Analyse von Partikeln oder von biologischer Kontamination ausgelegt.
Dieses Produkt ist ein Kit, das folgende Artikel enthält:
(Kat.-Nr. – Beschreibung)
XX1012514 – Millipore-Glastrichter, 15 mL, 25 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
XX1012503 – Millipore-Federklemme, 25 mm, Aluminium
XX1012502 – Millipore-Glasunterteil und Verschluss, 25 mm, Glasfritten-Träger
ALIGNED25 - Millipore-Positionierhilfe, 25 mm, 5/PK
Eigenschaften & Vorteile:
• Volumenabstufungen zeigen deutlich das Probenvolumen an
• Filterträger in Fritteglas oder Edelstahl erhältlich
Anwendungen:
Kontaminationsanalyse (nicht zur Verwendung mit dicken Vorfiltern oder brennbaren Flüssigkeiten)
Prinzip
Vakuum