Wichtige Dokumente
W3513
Wasser
HPLC grade, suitable for HPLC
Synonym(e):
H2O
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Wasser, BioPerformance Certified
Qualität
BioPerformance Certified
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
pH-Wert
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Absorption
≤0.05 at 290
Fremdaktivität
DNase, RNase, none detected
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- als Komponente des Reaktionsgemischs für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
- bei der Verdünnung von Plasmiden für die Echtzeit-PCR
- als Komponente des 1X TE-Puffers und Bibliotheks-Elutionspuffers (LEB)
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.