Fortfahren mit
4.86505
Wasser
OmniPur® Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Synonym(e):
Wasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,80
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
20 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
200 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.200,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
50202301
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Bp:
100 °C (lit.)
€ 22,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
feature
subscription eligible
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(for analytical testing)
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
shipped in
ambient
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Our biotech solvents offer exceptional quality for reliable RNA extraction, ensuring optimal laboratory performance. With low water content and minimal residue, give clean UV spectra to minimize contamination.
  • High-Quality Biotech Solvents: Designed for optimal laboratory performance with low water content and minimal residues.
  • Ideal for RNA Extraction: Essential for genetic testing and research applications like PCR.
  • Ensures Integrity of Genetic Material: Promotes reliable and reproducible results.
  • Industry Compliant: Suitable for both academic and commercial laboratories, enhancing research efficiency.
OmniPur® steriles, gereinigtes Wasser ist für die Zellkultur geprüftes, hochwertiges Wasser mit WFI-Qualität, das speziell für die Verwendung in Zellkulturen entwickelt wurde und die Anforderungen an die Qualität für Injektionszwecke (WFI) erfüllt. Es wird häufig als Lösungsmittel zur Herstellung von Medien, Testproben, Referenzen und Lösungen verwendet. Darüber hinaus wird es zur Reinigung von Mikrofiltrationskartuschen und Glaswaren verwendet.
Application
Das Wasser wird verwendet als:
  • Lösungsmittel zum Lösen synthetisierter sdRNAs.
  • Suspensionsmedium zur Suspendierung zentrifugierter pelletierter Zellen während des Harnstoffsynthese-Assays.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9801-OPW350095284
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is this suitable for Micro testing for drinking water and does it come with a COA?
    1 answer
    1. The sterility of this product is tested by membrane filtration technique in accordance with current USP monograph chapter <71>. This indicates that this product is free from viable microorganisms. Documentation, including a certificate of analysis, can be provided upon request.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Could you please confirm if this water complies with both European Pharmacopoeia (EP) and United States Pharmacopeia (USP) standards for pharmaceutical water quality, resp water for injections?
    1 answer
    1. This product does not comply with European Pharmacopoeia (EP) and United States Pharmacopoeia (USP) standards for pharmaceutical water quality, water for injection. OmniPur Water, WFI Quality, Sterile Purified Water, Cell Culture Tested is a high-quality water made especially for use in cell culture purposes and meets the requirements for injection (WFI) quality. It is commonly used as a solvent to prepare media, test samples, references, and solutions. Additionally, it is used to wash microfiltration cartridges and glassware.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Hello, is this product DNase/RNase-free?
    1 answer
    1. Yes, this product is RNase. DNase and Protease free. This information is reported on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/486505#product-documentation