Merck
V7378
Sigma-Aldrich
Snake venom from Vipera lebetina
Synonym(e):
Levantine Viper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)