Fortfahren mit
V7000
Snake venom from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake)
Synonym(e):
Crotalus atrox Venom, Rattlesnake Venom, Western Diamondback Rattlesnake Venom
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,50
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
232-564-0
NACRES:
NA.77
€ 52,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Snake venom from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake) has been used:
  • in phosphodiesterase 3 (PDE3) and phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibition assay[1]
  • in the reaction mixture for PDE3B assay
  • in PDE assay
  • to convert all nucleoside- 5′-monophosphate to guanosine and inorganic phosphate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V5750V5625
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, does this come as a powder?
    1 answer
    1. This item is supplied as a Lyophilized Powder. This information is listed in the product specification sheet. Please see the link below to review:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/167/557/V7000-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  2. Does this item come in a liquid form? What should I resuspend it in? Elaine
    1 answer
    1. A similar product, A9378, is listed under the same EC number (232-564-0) and is provided as an aqueous suspension at 5mg/mL.
      This would indicate V7000 can be dissolved in water as well at this concentration.