Merck
V3501
Sigma-Aldrich
Vitamin K1
viscous liquid
Synonym(e):
2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthochinon, 3-Phytylmenadion, Phyllochinon, Vitamin K1(20)
Größe auswählen
1 G
€ 170,00
5 G
€ 521,00
10 G
€ 913,00
€ 170,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 170,00
5 G
€ 521,00
10 G
€ 913,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H46O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.70
Beilstein:
2568816
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
eCl@ss:
34058015
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.28
€ 170,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (organic
inorganic)
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid
Farbe
, Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Orange
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
InChIKey
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Allgemeine Beschreibung
Vitamin K1/Phyllochinon ist ein prenyliertes Naphthochinon. Es wird von Pflanzen, Grünalgen und einigen Spezies von Blaualgen erzeugt.[1]
Anwendung
Vitamin K1 wird bei der Herstellung von Kulturmedium eingesetzt.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Vitamin K1 (Phyllochinon) ist ein lipidlösliches, polyzyklisches, aromatisches Keton, das als Co-Faktor bei der Bildung der Gerinnungsfaktoren II (Prothrombin), VII, IX und X, der gerinnungshemmenden Faktoren C und S sowie als Zellsignalisierungsfaktor eingesetzt wird. Vitamin K1 ist essenziell für die Blutgerinnung sowie den Knochen- und Gefäßmetabolismus. Phyllochinon aus grünem Blattgemüse und Pflanzenöl ist die wichtigste Nahrungsquelle von Vitamin K für Menschen.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bacteroides disiens sp. nov. and Bacteroides bivius sp. nov. from human clinical infections
Holdeman L V and Johnson J L
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (1977)
Phylloquinone (vitamin K1): occurrence, biosynthesis and functions
Basset J G, et al.
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry (2017)
Ellen M Apalset et al.
Bone, 49(5), 990-995 (2011-08-16)
Evidence of the effect of vitamin K on bone health is conflicting. The aim was to investigate the association between intake of vitamins K1 and K2 and subsequent risk of hip fracture in a general population sample, as well as
Edward P A Gebuis et al.
Haematologica, 96(4), 583-589 (2011-01-05)
Poor anticoagulant stability in patients using vitamin K antagonists is a risk factor for both bleeding and thrombosis. In previous studies supplementation with low dose vitamin K(1) was shown to improve the stability of anticoagulant control. We set up a
Beverly Murray et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 75(8), 2149-2155 (2020-04-15)
Ibezapolstat (ACX-362E) is the first DNA polymerase IIIC inhibitor undergoing clinical development for the oral treatment of Clostridioides difficile infection (CDI). In this study, the in vitro activity of ibezapolstat was evaluated against a panel of 104 isolates of C.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How much of Vitamin K1 per litre of anaerobic gut-mimicking media is recommended?
    1 answer
    1. This is not an application that is QC tested, but the literature indicates that a good starting point might be 0.5 ug/mL. Please see: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6658209/
      Another option would be to use a Vitamin K1 ready-made solution, such as: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sbr00053
      This product is at a concentration of 5 mg/mL, but recommends dilution down to 1 ug/mL prior to use, and states that the optimal concentration may vary by strain so, further experimentation may be necessary to determine optimal conditions.