Fortfahren mit
51280
Hämin
BioXtra, from Porcine, ≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Chlorhämin, Chloroprotoporphyrin-IX-Eisen(III), Ferriprotoporphyrin-IX-chlorid, Hämin(chlorid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 251,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 972,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H32ClFeN4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
651.94
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-140-1
Beilstein/REAXYS Number:
5229914
MDL number:
Form:
powder or crystals
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Biological source:
Porcine
€ 64,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
tissue culture: suitable, transfection: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI key
BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Application
Hämin wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Zur Untersuchung von Bakterienstämmen und Wachstumsbedingungen[1]
  • In Kurzzeit-Kolonie-Assays (das Kulturmedium besteht aus Hemin und anderen Bestandteilen)[2]
  • Bei Zell-Transfektionen[3]
Im β-Hämatin-Bildungs-Assay zur Analyse der inhibitorischen Aktivität von Verbindungen der MMV (Medicines for Malaria Venture) Malaria Box gegenüber der Bildung von β-Hämatin.[4]
Biochem/physiol Actions
Hämin, die oxidierte Form von Häm, ist eine eisenhaltige prosthetische Gruppe einer vielfältigen Gruppe von Proteinen. Häm kann durch Hämolyse aus Hämoglobin freigesetzt werden; freies Häm ist entzündungsfördernd und trägt zur Bildung reaktiver, aus Eisen abgeleiteter Sauerstoffspezies bei. Die Menge freien Hämins kann unter verschiedenen pathologischen Bedingungen hochreguliert werden und zu einer Reihe von Entzündungszuständen beitragen, darunter vaskuläre Erkrankungen, Niereninsuffizienz und immunvermittelte Krankheiten.
Hämin kann verwendet werden, um die Expression und Repression von Hämoxygenase 1 (HO-1) und die Aktivität von HO-1 zu untersuchen. Hämatin ist der erforderliche „X-Faktor“ für ein Wachstum von Haemophilus influenzae.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H90393741MBD0052
biological source
Porcine
biological source
bovine
biological source
-
biological source
-
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥90%
assay
-
assay
-
technique(s)
tissue culture: suitable, transfection: suitable
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Can 51280 be used to induce the erythroid differentiation of the K562 cells? If yes, what would it need to be dissolved in to add be added to cell culture?
    1 answer
    1. This product is not tested for any specific application. However, the material has been used successfully by other researchers to induce erythroid differentiation and hemoglobinization of K562 cells. Please see the link below to review one such publication:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4665220/
      For culture use, this compound is typically prepared in DMSO at a concentration of 1 mM. The material is also soluble in 1.4 M ammonium hydroxide at 24 mg/mL at ambient temperature or 50 mg/ml when heated to 95°C for 5 minutes. Additionally, stock solutions of 0.25% hemin in 50% triethanolamine have been reported. Published methods suggest rates of 40 - 60 µM hemin for a treatment period of 1-5 days. Filter-sterilized stock solutions may be stored refrigerated, protected from light.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the solubility of Hemin, product catalog # 51280, CAS 16009-13-5?
    1 answer
    1. The product with code 51280 can be dissolved in DMSO at a concentration of 1 mM. It is also soluble in 1.4 M ammonium hydroxide at a concentration of 50 mg/ml, and this can be achieved by heating the solution at 95°C for 5 minutes, resulting in a dark brown solution. Additionally, a stock solution of 0.25% hemin in 50% triethanolamine can be prepared. CAS number 16009-13-5, which corresponds to product 51280, is soluble in 1.4 M NaOH at a concentration of 25 mg/mL, and it is practically insoluble in water.
      Helpful?
  5. How can hemin be dissolved for cell culture experiments in macrophages? Is it necessary to couple it to serum/BSA?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in cell culture. However, a previously deleted product, H1652, has been tested. The H1652 was dissolved at 10 mg/mL in 1 M NaOH and added then added to the culture medium at 7 mg/L. This information would need to be validated for product 51280.
      Helpful?
  6. How stable are stock solutions of hemin (dissolved in 1N NaOH and diluted to 1 mM with dH2O)? Can they be stored at 4C or -20C?
    1 answer
    1. The solution stability has not been determined.
      Helpful?
  7. What is the solubility of Product 51280, Hemin?
    1 answer
    1. Hemin can be dissolved in DMSO at 1 mM. This product should be soluble in 1.4 M ammonium hydroxide (50 mg/ml) with 5 minutes of heating at 95 °C, yielding a dark brown solution.  A stock solution of 0.25% hemin in 50% triethanolamine can be made.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.