Wichtige Dokumente
809888
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Phylloquinone-13C6
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
yellow to orange
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC/C(C)=C/CC1=C(C)C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2C1=O)=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/i7+1,8+1,18+1,19+1,28+1,29+1
InChIKey
MBWXNTAXLNYFJB-HDMSKXMFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vitamin K1-4a,5,6,7,8,8a-13C6 is an isotope of vitamin K1 wherein C-4a, C-5, C-6, C-7, C-8, C-8a carbons are replaced by 13C6 carbon.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?