Wichtige Dokumente
T2036
apo-Transferrin human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Humanes Transferrin, Siderophilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form
powder
Mol-Gew.
76-81 kDa
Konzentration
~25 mM
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
HIV and HBsAg, source material tested negative
endotoxin, tested
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TF(7018)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zum Kultivieren von humanen primären Pankreasendothelzellen, Het1As (nichttumoröse Ösophaguszellen) und immortalisierten humanen Darmepithelzellen (HCEC-1CT)
- zum Kultivieren von α-Mäuseleber-12-Zellen (AML-12-Zellen) (reife Hepatozyten)
- als Quelle für humanes Apotransferrin für die Aufreinigung vor der Kristallografie
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)