Merck
T4132
holo-Transferrin human
≥98%
Synonym(e):
Siderophilin, eisengesättigt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
34058011
Form:
powder
Assay:
≥98%
Biological source:
human
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
Iron content
1100-1600 μg/g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
Transferrin (TF) gehört zur Familie der bilobal-strukturierten Glykoproteine, die dreiwertiges Eisen binden. Die homologen N- und C-Lappen des Proteins haben eine einzige Eisenbindungsstelle in einem tiefen Spalt. Das TF codierende Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 3q22.1 lokalisiert.
Application
Humanes Holo-Transferrin wird verwendet:
  • in koloniebildenden Assays
  • zur Aufnahme und Wiederverwertung von Transferrin in transfizierten HEK-293-Zellen (Zellen aus menschlichen embryonalen Nieren) oder Knochenmarkzellen
  • für die Herstellung von luteinisierenden und nicht luteinisierenden Granulosazellen
Biochem/physiol Actions
Transferrin (TF) ist das Eisentransportprotein im Blut. Der Transport von Eisen erfolgt im Serum durch Bindung an zirkulierendes Transferrin, das wiederum an Rezeptoren auf der Zelloberfläche bindet. Bei einem alkalischen extrazellulären pH-Wert von 7,4 bindet TF ein oder zwei Eisenionen. Die eisengebundenen TF-Moleküle können den dimeren Transferrin-Rezeptor (TfR) binden. Bei diesem pH-Wert wird das eisenfreie Transferrin von TfR nicht erkannt. Anschließend wird der gesamte Komplex auf einem endozytotischen Weg unter Beteiligung der TfR durch Endozytose internalisiert. Wenn der pH-Wert in der Zelle sinkt, wird Eisen aus TF freigesetzt. Der Komplex kehrt dann zur Zelloberfläche zurück und die Apo-TF-Moleküle dissoziieren vom Rezeptor.
Studien haben gezeigt, dass die gleichzeitige Behandlung von Brustkrebszellen mit Holo-Transferrin, das den Eisengehalt in den Zellen und Derivaten von Artemisinin erhöht, zu einem erhöhten Zellsterben führt.
Analysis Note
Reinheit mittels Agaroseelektrophorese.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under holo-Transferrin human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)